2,2'-Bipyrimidyl 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01190.03
L01190.MD
L01190.03EA
9100
CZK
L01190.03
L01190.MD
2,2'-Bipyrimidyl 96%
2,2'-Bipyrimidyl
Purity: 96%
CAS No.: 34671-83-5
Molecular Formula: C8H6N4
Formula Weight: 158.16
Melting Point: 110-116°
Beilstein Reference: 607396
MDL No.: MFCD00014600
Vzorec:
C₈H₆N₄ Bod tání: 110…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014600 CAS číslo: 34671-83-5 EINECS: 252-137-2 |