2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01101.06
L01101.14
L01101.06EA
2060
CZK
L01101.06
L01101.14
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-16-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2261017
MDL No.: MFCD00014364
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Bod tání: 85…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014364 CAS číslo: 1643-16-9 |