4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01084.06
L01084.03
L01084.06EA
6900
CZK
L01084.06
L01084.03
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Purity: 96%
CAS No.: 2896-70-0
Molecular Formula: C9H16NO2
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 36-40°
Beilstein Reference: 1818579
MDL No.: MFCD00006187
Vzorec:
C₉H₁₆NO₂ Bod tání: 36…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006187 CAS číslo: 2896-70-0 EINECS: 220-778-7 |