2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01081.06
L01081.14
L01081.06EA
1750
CZK
L01081.06
L01081.14
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Purity: 90%
CAS No.: 50816-20-1
Molecular Formula: C13H25BrO2
Formula Weight: 293.25
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₂₅BrO₂ MW: 293.25 g/mol Bod varu: 130…132 °C (0.8 mmHg) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014648 CAS číslo: 50816-20-1 EINECS: 256-786-2 |