5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01004.06
L01004.14
L01004.06EA
2640
CZK
L01004.06
L01004.14
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1552-94-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH=CHCHCO2H
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2042414
MDL No.: MFCD00014018
Vzorec:
C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H Bod tání: 163…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014018 CAS číslo: 1552-94-9 EINECS: 216-298-2 |