Tisk…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L00873.09 L00873.18
L00873.09EA 2440 CZK
L00873.09 L00873.18
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 82842-52-2 Molecular Formula: C9H12BrN Formula Weight: 214.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 153-155°/17mm Beilstein Reference: 2829829 MDL No.: MFCD00015476
Vzorec: C₉H₁₂BrN
MW: 214,11 g/mol
Bod varu: 153…155 °C (17 mmHg)
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015476
CAS číslo: 82842-52-2