Tisk…
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L00785.06 L00785.14
L00785.06EA 4090 CZK
L00785.06 L00785.14
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Purity: 98% CAS No.: 354-28-9 Molecular Formula: ClCF2CONH2 Formula Weight: 129.49 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 1753808 MDL No.: MFCD00039775
Vzorec: ClCF₂CONH₂
MW: 129,49 g/mol
Bod tání: 79…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039775
CAS číslo: 354-28-9
EINECS: 206-555-7