3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L00623.06
L00623.14
L00623.06EA
1250
CZK
L00623.06
L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97%
CAS No.: 4335-90-4
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₂ MW: 188.23 g/mol Bod varu: 185…188 °C (15 mmHg) Hustota: 1.093 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014990 CAS číslo: 4335-90-4 EINECS: 224-382-5 |