Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00575.14
L00575.22
L00575.14EA
2350
CZK
L00575.14
L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 29263-94-3
Molecular Formula: C8H13BrO4
Formula Weight: 253.10
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₃BrO₄ Bod varu: 105…106 °C (5 mmHg) Hustota: 1,323 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009125 CAS číslo: 29263-94-3 EINECS: 249-541-6 ADR: 8,II |