Tisk…
Platina 10% on carbon, dry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Platinium
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 1560 CZK
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platina 10% on carbon, dry
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529