Tisk…
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00461.06 L00461.14
L00461.06EA 900 CZK
L00461.06 L00461.14
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Purity: 97% CAS No.: 54716-02-8 Molecular Formula: C10H17NO2 Formula Weight: 183.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5410 Boiling Point: 125-126°/0.8mm Beilstein Reference: 1310113 MDL No.: MFCD00014097
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Bod varu: 125…126 °C (0,8 mmHg)
MDL Number: MFCD00014097
CAS číslo: 54716-02-8
EINECS: 259-303-3