1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00335.06
L00335.14
L00335.06EA
1550
CZK
L00335.06
L00335.14
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 97%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 2981-10-4
Molecular Formula: C11H19N
Formula Weight: 165.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 120-122°/16mm
Beilstein Reference: 113990
MDL No.: MFCD00014643
Vzorec:
C₁₁H₁₉N Bod varu: 120…122 °C (16 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00014643 CAS číslo: 2981-10-4 |