Tisk…
4-Nitrophenyl formate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00316.06 L00316.14
L00316.06EA 1380 CZK
L00316.06 L00316.14
4-Nitrophenyl formate 98%
4-Nitrophenyl formate
Purity: 98% CAS No.: 1865-01-6 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 1950897 MDL No.: MFCD00014713
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 70…74 °C
MDL Number: MFCD00014713
CAS číslo: 1865-01-6
EINECS: 217-473-6