Tisk…
4-Phenylurazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L00255.06 L00255.14
L00255.06EA 1180 CZK
L00255.06 L00255.14
4-Phenylurazole ≥98%
4-Phenylurazole
Purity: 98+% CAS No.: 15988-11-1 Molecular Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 163361 MDL No.: MFCD00005226
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Bod tání: 206…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005226
CAS číslo: 15988-11-1
EINECS: 240-127-0