Dodecylsíran sodný 99% for molecular biology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
J67606.22
J67606.30
J67606.36
J67606.22EA
2870
CZK
J67606.22
J67606.30
J67606.36
Dodecylsíran sodný 99% for molecular biology
Dodecylsíran sodný
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Bod tání: ∼206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,8636 |