Tisk…
Ampicillin 100 mg/ml vodný roztok ready-to-use
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter.
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 3920 CZK
J66972.AB J66972.AC
Ampicillin 100 mg/ml vodný roztok ready-to-use
Ampicillin
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005175
CAS číslo: 69-53-4
EINECS: 200-708-1