Itraconazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oriconazole
J66390.06
J66390.14
J66390.06EA
7280
CZK
J66390.06
J66390.14
Itraconazole 98%
Itraconazole
Purity: 98%
CAS No.: 84625-61-6
Molecular Formula: C35H38Cl2N8O4
Formula Weight: 705.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄ Bod tání: 166 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00870168 CAS číslo: 84625-61-6 Merck Index: 14,5245 |