Tisk…
Imidazole-buffered saline (5X)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J63887.AK J63887.AP
J63887.AKEA 1820 CZK
J63887.AK J63887.AP
Imidazole-buffered saline (5X)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
CAS No.: 288-32-4
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00005183