Tisk…
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J63682.K2 J63682.K3
J63682.K2EA 4050 CZK
J63682.K2 J63682.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid
MDL čí. MFCD00678198