Tisk…
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J62914.K2 J62914.K3
J62914.K2EA 1670 CZK
J62914.K2 J62914.K3
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry do dělícího gelu
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid