Tisk…
MES-buffered saline (5X), pH 6.5
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J61979.AK J61979.AP
J61979.AKEA 3120 CZK
J61979.AK J61979.AP
MES-buffered saline (5X), pH 6.5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848