Tisk…
Paraformaldehyd 4% in PBS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Polyoxymethylene
J61899.AK J61899.AP
J61899.AKEA 3280 CZK
J61899.AK J61899.AP
Paraformaldehyd 4% in PBS
Paraformaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Vzorec: (CH₂O)n
Bod tání: 123
Bod vzplanutí: 70
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00133991
CAS číslo: 30525-89-4
Merck Index: 13,07096