Tisk…
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
J61544.APEA 2140 CZK
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry blokovací
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Vzhled Clear
Fyzická forma Viscous liquid
Skladovací teplota 2°C to 8°C