Tisk…
CHES, 0.5 M buffer solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J63670.AE J63670.AK
J63670.AEEA 2500 CZK
J63670.AE J63670.AK
CHES, 0.5 M buffer solutions
Pufry Pufry biologické
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835