Tisk…
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J61350.AE J61350.AK
J61350.AEEA 2480 CZK
J61350.AE J61350.AK
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482