Tisk…
Solvent black 5
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
J61186.14EA 896 CZK
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
Solvent black 5
Solvent black 5
Vzorec: C₈H₁₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071316
CAS číslo: 11099-03-9