Tisk…
Buffers, CAPS, 0.5 M solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
J62446.AKEA 2760 CZK
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
Buffers, CAPS, 0.5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 1135-40-6
MDL No.: MFCD00003837