TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60322.AE
J60322.AK
J60322.AEEA
2400
CZK
J60322.AE
J60322.AK
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903