Tisk…
Fluorid sodný 200 mM in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J60251.AE J60251.AK
J60251.AEEA 2010 CZK
J60251.AE J60251.AK
Fluorid sodný 200 mM in aqueous solution
Fluorid sodný
CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003524
Vzorec: NaF
MW: 41.99
Bod varu: 1700
Bod tání: 993
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM