Tisk…
Sodium orthovanadate 100 mM vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J60191.AD J60191.AE
J60191.ADEA 2510 CZK
J60191.AD J60191.AE
Sodium orthovanadate 100 mM vodný roztok
Sodium orthovanadate
CAS No.: 13721-39-6 Molecular Formula: Na3O4V Formula Weight: 183.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003511
Vzorec: Na₃O₄V
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003511
CAS číslo: 13721-39-6