Tisk…
Magnesium acetate 1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD J60041.AE
J60041.ADEA 1760 CZK
J60041.AD J60041.AE
Magnesium acetate 1 M vodný roztok
Magnesium acetate
CAS No.: 142-72-3 Molecular Formula: C4H6MgO4 Formula Weight: 142.39 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003539
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003539
CAS číslo: 142-72-3