Tisk…
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrapyrin
H66418.03 H66418.06
H66418.03EA 1480 CZK
H66418.03 H66418.06
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 1929-82-4 Molecular Formula: C6H3Cl4N Formula Weight: 230.90 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 60-65° Beilstein Reference: 1618997 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00072500
Vzorec: C₆H₃Cl₄N
MW: 230.897 g/mol
Bod tání: 60…65 °C
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072500
CAS číslo: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 3077
ADR: 9 III