Tisk…
4-Bromoimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole
H64972.06 H64972.14
H64972.06EA 2410 CZK
H64972.06 H64972.14
4-Bromoimidazole 98%
4-Bromoimidazole
Purity: 98% CAS No.: 2302-25-2 Molecular Formula: C3H3BrN2 Formula Weight: 146.97 Physical Form: Solid Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 1615 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00047021
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047021
CAS číslo: 2302-25-2
ADR: 6.1,III