5-Bromo-2-nitrophenol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
H64966.06
H64966.14
H64966.06EA
3000
CZK
H64966.06
H64966.14
5-Bromo-2-nitrophenol 96%
5-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 96%
CAS No.: 27684-84-0
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.01
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 40-41°
Beilstein Reference: 2329085
MDL No.: MFCD03095027
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ Bod tání: 40…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095027 CAS číslo: 27684-84-0 |