Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64957.06
H64957.14
H64957.22
H64957.06EA
1490
CZK
H64957.06
H64957.14
H64957.22
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 13362-26-0
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Physical Form: Solid
Melting Point: 90-96° lit.
Beilstein Reference: 124680
MDL No.: MFCD01569452
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Bod tání: 90…96 °C (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569452 CAS číslo: 13362-26-0 |