Dimethyl 2,3-Pyridinedicarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
H64939.06
H64939.14
H64939.06EA
1060
CZK
H64939.06
H64939.14
Dimethyl 2,3-Pyridinedicarboxylate 95%
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Bod tání: 53…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00186549 CAS číslo: 605-38-9 |