5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64937.03
H64937.06
H64937.14
H64937.03EA
1500
CZK
H64937.03
H64937.06
H64937.14
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 80194-69-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD04113632
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04113632 CAS číslo: 80194-69-0 |