2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64881.03
H64881.06
H64881.14
H64881.03EA
1160
CZK
H64881.03
H64881.06
H64881.14
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1451-82-7
Molecular Formula: C10H11BrO
Formula Weight: 227.10
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2207628
MDL No.: MFCD11131402
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11131402 CAS číslo: 1451-82-7 |