4-Nitroanthranilic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64831.14
H64831.22
H64831.14EA
1920
CZK
H64831.14
H64831.22
4-Nitroanthranilic acid 97+%
4-Nitroanthranilic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 619-17-0
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.13
Physical Form: Solid
Melting Point: 257° lit.
Beilstein Reference: 785071
MDL No.: MFCD00007262
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ Bod tání: 257 °C (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007262 CAS číslo: 619-17-0 EINECS: 210-583-5 |