8-Bromo-1-octene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64830.03
H64830.06
H64830.03EA
1590
CZK
H64830.03
H64830.06
8-Bromo-1-octene 97%
8-Bromo-1-octene
Purity: 97%
CAS No.: 2695-48-9
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.139
Refractive Index: 1.4670
Appearance: Pale yelllow
Boiling Point: 92°/24mm
Beilstein Reference: 2234481
MDL No.: MFCD00000275
Vzorec:
C₈H₁₅Br Bod varu: 92 °C (24 mmHg) Hustota: 1,139 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000275 CAS číslo: 2695-48-9 EINECS: 220-268-4 |