Tisk…
1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-iodonaphthalene
H64825.03 H64825.06
H64825.03EA 2460 CZK
H64825.03 H64825.06
1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
1-bromo-4-iodonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 63279-58-3 Molecular Formula: C10H6BrI Formula Weight: 332.97 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 84-89° Beilstein Reference: 2044950 MDL No.: MFCD01166242
Vzorec: C₁₀H₆BrI
Bod tání: 84…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01166242
CAS číslo: 63279-58-3