Tisk…
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
H64810.06 H64810.14
H64810.06EA 858 CZK
H64810.06 H64810.14
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 96%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 96% CAS No.: 23876-15-5 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 2581973 MDL No.: MFCD07782132
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
MDL Number: MFCD07782132
CAS číslo: 23876-15-5