Methyl-2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
H64798.06
H64798.14
H64798.22
H64798.06EA
1260
CZK
H64798.06
H64798.14
H64798.22
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 40134-18-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Bod varu: 150 °C (1 mmHg) Hustota: 1,314 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318629 CAS číslo: 40134-18-7 EINECS: 254-805-9 |