Tisk…
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64794.03 H64794.06
H64794.03EA 2310 CZK
H64794.03 H64794.06
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
9-Bromo-10-phenylanthracene
Purity: 98% CAS No.: 23674-20-6 Molecular Formula: C20H13Br Formula Weight: 333.23 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2277064 MDL No.: MFCD00230983
Vzorec: C₂₀H₁₃Br
MW: 333.23 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230983
CAS číslo: 23674-20-6