Tisk…
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
H64791.14 H64791.22
H64791.14EA 3570 CZK
H64791.14 H64791.22
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 78686-79-0 Molecular Formula: C7H5BrClNO2 Formula Weight: 250.48 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Melting Point: 48-53° Beilstein Reference: 4394169 MDL No.: MFCD03844848
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Bod tání: 48…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844848
CAS číslo: 78686-79-0