Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64787.03 H64787.06
H64787.03EA 2480 CZK
H64787.03 H64787.06
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 355134-13-3 Molecular Formula: C7H4BrNO3 Formula Weight: 230.02 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 101-106° Beilstein Reference: 3253229 MDL No.: MFCD00100097
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100097
CAS číslo: 355134-13-3