Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64776.03
H64776.06
H64776.03EA
2120
CZK
H64776.03
H64776.06
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 7126-57-0
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 473842
MDL No.: MFCD04122505
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: 101…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04122505 CAS číslo: 7126-57-0 |