Tisk…
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64774.06 H64774.14
H64774.06EA 2530 CZK
H64774.06 H64774.14
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 23761-23-1 Molecular Formula: C5H6O3 Formula Weight: 114.10 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 69-70° Beilstein Reference: 2078401 MDL No.: MFCD00100900
Vzorec: C5H6O3
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100900
CAS číslo: 23761-23-1