Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 14110 CZK
H27400.18 H27400.06
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Vzorec: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Bod tání: 19…21 °C
Hustota: 1,157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953486
CAS číslo: 848641-69-0
ADR: 8,II