2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64732.06
H64732.14
H64732.22
H64732.06EA
1950
CZK
H64732.06
H64732.14
H64732.22
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 28320-31-2
Molecular Formula: C15H13Br
Formula Weight: 273.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2524870
MDL No.: MFCD09261272
Vzorec:
C₁₅H₁₃Br MW: 273,17 g/mol Bod tání: 57…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261272 CAS číslo: 28320-31-2 |